1-Brom-2-fluor-4-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 1660 DKK
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzen 98%
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Kogepunkt: 80 °C/2,5mmHg
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042577
CAS-nummer: 136434-77-0