Carmofur
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
PC0659-1G PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 861 DKK
APOSPC0659-1G APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formel: C₁₁H₁₆FN₃O₃
Smeltepunkt: 110…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00866284
CAS-nummer: 61422-45-5