(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 1490 DKK
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Kogepunkt: 90…92 °C/6,75mmHg
Massefylde: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092997
CAS-nummer: 101219-68-5