2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0592-250MG
PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA
164
DKK
APOSPC0592-250MG
APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Smeltepunkt: 28…31 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01091002 CAS-nummer: 146575-64-6 |