2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 218 DKK
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formel: C₈H₆F₄
Kogepunkt: 143…144 °C
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012231
CAS-nummer: 703-87-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III