(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl alcohol, (S)-(-)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol, (1S)-(-)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol, (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol
PC0581-1G PC0581-25G PC0581-5G
APOSPC0581-1GEA 164 DKK
APOSPC0581-1G APOSPC0581-25G APOSPC0581-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₁₀H₈F₆O
Molekylvægt: 258.16 g/mol
Kogepunkt: 83 °C/11mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093011
CAS-nummer: 225920-05-8