(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 688 DKK
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₁₀H₈F₆O
Molekylvægt: 258.16 g/mol
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093010
CAS-nummer: 127852-28-2