2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 164 DKK
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055369
CAS-nummer: 124185-35-9