3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0565-100G PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA 4930 DKK
APOSPC0565-100G APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Formel: C₃H₃Cl₂F₃O₂
Kogepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038304
CAS-nummer: 1049731-87-4