1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 420 DKK
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₄FI
Kogepunkt: 98…102 °C
Massefylde: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00748131
CAS-nummer: 762-51-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III