4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0558-25G PC0558-5G PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA 632 DKK
APOSPC0558-25G APOSPC0558-5G APOSPC0558-100G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092987
CAS-nummer: 320-43-4