3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 327 DKK
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molekylvægt: 257.93 g/mol
Smeltepunkt: 217…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051850
CAS-nummer: 73852-19-4