(3-Chlor-5-fluorphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 164 DKK
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
(3-Chlor-5-fluorphenyl)eddikesyre
(3-Chlor-5-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788475
CAS-nummer: 202001-00-1