3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0531-1G PC0531-5G PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA 436 DKK
APOSPC0531-1G APOSPC0531-5G APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631414
CAS-nummer: 261952-26-5