1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-one
PC0530-1G PC0530-5G
APOSPC0530-1GEA 1100 DKK
APOSPC0530-1G APOSPC0530-5G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231641
CAS-nummer: 339029-35-5