4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 1630 DKK
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO₂S
Molekylvægt: 235.18 g/mol
Smeltepunkt: 87…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631631
CAS-nummer: 312-21-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III