3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 1440 DKK
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631460
CAS-nummer: 261952-23-2