3-(Trifluormethoxy)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 976 DKK
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
3-(Trifluormethoxy)anisol 98%
3-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631504
CAS-nummer: 142738-94-1