2-(Trifluormethoxy)anisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Trifluoromethoxyanisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 164 DKK
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluormethoxy)anisol 97%
2-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.14 g/mol
Kogepunkt: 69…70 °C/10mmHg
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 261952-22-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III