3,4,5-Trifluoranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 950 DKK
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoranisol
3,4,5-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Kogepunkt: 39 °C/1mmHg
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631451
CAS-nummer: 203245-17-4
UN nummer: 3271
ADR: 3,III