2,4,6-Trifluoranisol 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 1,3,5-Trifluoro-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzene

PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 1260 DKK
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoranisol 98%
2,4,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631502
CAS-nummer: 219998-30-8
UN nummer: 3271
ADR: 3 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR