2,3,6-Trifluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 186 DKK
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoranisol 98%
2,3,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Kogepunkt: 146 °C
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631501
CAS-nummer: 4920-34-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,III