2,3,4-Trifluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 1830 DKK
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoranisol 98%
2,3,4-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Kogepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042396
CAS-nummer: 203245-16-3