α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 3420 DKK
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen 99%
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.13 g/mol
Kogepunkt: 83…84 °C/30mmHg
Massefylde: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320708
CAS-nummer: 369-54-0