3,5-Difluor-4-methoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 164 DKK
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluor-4-methoxybenzoesyre 99%
3,5-Difluor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01090994
CAS-nummer: 319-60-8