5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0491-1G PC0491-25G PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA 164 DKK
APOSPC0491-1G APOSPC0491-25G APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.04 g/mol
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631587
CAS-nummer: 86845-27-4