4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 806 DKK
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Molekylvægt: 253.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631612
CAS-nummer: 261952-19-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III