3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 2610 DKK
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631610
CAS-nummer: 116070-36-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III