8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 1630 DKK
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218201
CAS-nummer: 63010-70-8