6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 164 DKK
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 193…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792430
CAS-nummer: 231291-22-8