2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0479-1G
PC0479-5G
PC0479-10G
PC0479-25G
PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA
0
DKK
APOSPC0479-1G
APOSPC0479-5G
APOSPC0479-10G
APOSPC0479-25G
APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₈BrF₃ Kogepunkt: 72 °C/1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631608 CAS-nummer: 261952-16-3 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |