4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 1040 DKK
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Smeltepunkt: 22…28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631596
CAS-nummer: 261952-05-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 II