3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 2030 DKK
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631595
CAS-nummer: 261952-04-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III