2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 436 DKK
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631594
CAS-nummer: 261952-03-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III