2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 327 DKK
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molekylvægt: 185.15 g/mol
Smeltepunkt: 27…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631593
CAS-nummer: 261952-02-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III