4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 752 DKK
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 135…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631591
CAS-nummer: 120985-64-0