2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 164 DKK
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 106…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631588
CAS-nummer: 62089-35-4