4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 5900 DKK
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 261952-00-5