2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 1960 DKK
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631496
CAS-nummer: 261951-97-7