5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 578 DKK
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.16 g/mol
Kogepunkt: 204 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631582
CAS-nummer: 65934-74-9