1-Chlor-2,4-dibrom-6-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
PC0437-100G
PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA
2340
DKK
APOSPC0437-100G
APOSPC0437-25G
1-Chlor-2,4-dibrom-6-Fluorbenzen 98%
1-Chlor-2,4-dibrom-6-Fluorbenzen
Formel:
C₆H₂Br₂ClF Molekylvægt: 288.34 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00142891 CAS-nummer: 202925-04-0 |