3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0435-1G PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA 789 DKK
APOSPC0435-1G APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.1510 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631580
CAS-nummer: 96100-12-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III