1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0433-10G PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA 709 DKK
APOSPC0433-10G APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃O
Massefylde: 1,559 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631545
CAS-nummer: 261951-96-6
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III