Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetonato Aluminum(III) Salt
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 7100 DKK
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formel: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
Molekylvægt: 486.22 g/mol
Smeltepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042062
CAS-nummer: 14354-59-7