2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 327 DKK
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792432
CAS-nummer: 62966-74-9