2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0417-1G
PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA
327
DKK
APOSPC0417-1G
APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂ Molekylvægt: 283.25 g/mol Smeltepunkt: 73…75 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00792432 CAS-nummer: 62966-74-9 |