4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 1570 DKK
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin 97%
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631541
CAS-nummer: 86256-59-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III