2-Fluor-6-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 186 DKK
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluor-6-methoxybenzoesyre 98%
2-Fluor-6-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 85…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671764
CAS-nummer: 137654-21-8