4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 2530 DKK
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631578
CAS-nummer: 261951-89-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II