2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 622 DKK
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Kogepunkt: 261
Smeltepunkt: 123…126 °C
Massefylde: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192177
CAS-nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III